Přeskočit na
A0466
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin
≥90% (HPLC), powder
Synonyma:
Ac-DEVD-AFC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 320,00 Kč
3 672,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C30H34F3N5O13
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
729.61
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
3 672,00 Kč
Ceníková cena4 320,00 KčUložit 15 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C30H34F3N5O13/c1-12(2)25(38-26(47)17(6-7-21(40)41)36-28(49)18(10-22(42)43)34-13(3)39)29(50)37-19(11-23(44)45)27(48)35-14-4-5-15-16(30(31,32)33)9-24(46)51-20(15)8-14/h4-5,8-9,12,17-19,25H,6-7,10-11H2,1-3H3,(H,34,39)(H,35,48)(H,36,49)(H,37,50)(H,38,47)(H,40,41)(H,42,43)(H,44,45)/t17-,18-,19-,25-/m0/s1
InChI key
GZDRODOYEFEHGG-NUDCOPPTSA-N
Gene Information
human ... CASP3(836)
Biochem/physiol Actions
A fluorogenic substrate for caspase 3, a protease that is rapidly activated when cells are exposed to apoptotic conditions and that cleaves poly(ADP-ribose) polymerase. The 7-amido-4-trifluoromethylcoumarin derivative has better membrane permeability than the 7-amido-4-methylcoumarin derivative (A1086).
A fluorogenic substrate for caspase 3; has better membrane permeability than the 7-amido-4-methylcoumarin derivative (A1086).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A1086A0835A2559
description
≥90% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥95%, powder
description
≥97% (HPLC), powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mM
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
color
white
color
white
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)