Přeskočit na
A6339
N-Acetyl-Val-Glu-Ile-Asp-al
~99% (HPLC), powder
Synonyma:
Ac-VEID-CHO
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 940,00 Kč
3 349,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H36N4O9
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
500.54
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
3 349,00 Kč
Ceníková cena3 940,00 KčUložit 15 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
~99% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(C)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
InChI
1S/C22H36N4O9/c1-6-12(4)19(22(35)24-14(10-27)9-17(31)32)26-20(33)15(7-8-16(29)30)25-21(34)18(11(2)3)23-13(5)28/h10-12,14-15,18-19H,6-9H2,1-5H3,(H,23,28)(H,24,35)(H,25,34)(H,26,33)(H,29,30)(H,31,32)/t12-,14-,15-,18-,19-/m0/s1
InChI key
KYUFGGNCJRWMDN-GOYXDOSHSA-N
Gene Information
human ... CASP6(839)
Biochem/physiol Actions
Caspase 6 inhibitor.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A2559A9968A6220
description
~99% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥95%
description
≥97% (HPLC), powder
assay
~99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
Gene Information
human ... CASP6(839)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CARD8(22900), CASP8(841), CASP8AP2(9994), CFLAR(8837), GZMB(3002)
mouse ... CFLAR(117279), GZMB(171528)
rat ... CASP8(12370), CFLAR(12633), GZMB(14939), RGD1561819(502004), RGD1562700(502007)
Gene Information
human ... CARD8(22900), CASP8(841), CASP8AP2(9994), CFLAR(8837), GZMB(3002)
mouse ... CFLAR(117279), GZMB(171528)
rat ... CASP8(12370), CFLAR(12633), GZMB(14939), RGD1561819(502004), RGD1562700(502007)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO/DMF: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)