Přeskočit na
A2559
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilide
≥97% (HPLC), powder
Synonyma:
Ac-DEVD-pNA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 080,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H34N6O13
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
638.58
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
5 080,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C26H34N6O13/c1-12(2)22(26(43)30-18(11-21(38)39)24(41)28-14-4-6-15(7-5-14)32(44)45)31-23(40)16(8-9-19(34)35)29-25(42)17(10-20(36)37)27-13(3)33/h4-7,12,16-18,22H,8-11H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,41)(H,29,42)(H,30,43)(H,31,40)(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)/t16-,17-,18-,22-/m0/s1
InChI key
GGXRLUDNGFFUKI-ORGXJRBJSA-N
Gene Information
human ... CASP3(836)
Application
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilide has been used as a chromogenic substrates for determining caspase-3 and caspase-8 activities in liver tissue homogenates and caspase 3 activity in aortic vascular smooth muscle cells and neuroblastoma cell lines.
Biochem/physiol Actions
Colorimetric substrate for caspase 3, a protease that is rapidly activated when cells are exposed to apoptotic conditions and that cleaves poly(ADP-ribose) polymerase.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A0466A0835SCP0106
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥90% (HPLC), powder
description
≥95%, powder
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
color
white
color
-
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP1(834), CASP3(836), CASP7(840), CASP8(841)
Gene Information
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)