Přeskočit na
AP0100
Alkaline Phosphatase Diethanolamine Activity Kit
sufficient for 100 tests
Synonyma:
ALP Activity Kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 kit
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 200,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
13 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
usage
sufficient for 100 tests
Quality Segment
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
The Alkaline Phosphatase Diethanolamine Detection Kit provides ready-to-use reagents for detecting the presence of alkaline phosphatase activity. This simple assay to detect alkaline phosphatase activity uses p-Nitrophenyl Phosphate (pNPP) as the substrate.
Application
Suitable for the measurement of alkaline phosphatase activity in a variety of samples
Alkaline Phosphatase Diethanolamine Activity Kit has been used:
  • in the detection of alkaline phosphatase (ALP) levels in the blood serum and osteoblasts
  • for monitoring ALP levels during osteoblast differentiation in mouse myoblast C2C12 cells
  • for determining ALP activity in the bone metastasis model of lung cancer
  • for measuring ALP levels in colon tissue homogenates
Biochem/physiol Actions
Alkaline phosphatase hydrolyzes pNPP to p-nitrophenol and inorganic phosphate. During incubation of the alkaline phosphatase sample and substrate at 37 C, the reaction is followed by monitoring the increase in absorbance at 405 nm.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
LY0100MAK106CBA042
description
sufficient for 100 tests
description
sufficient for 100 tests
description
Supplied by Roar Biomedical, Inc.
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
usage
sufficient for 100 tests
usage
sufficient for 100 tests
usage
sufficient for 100 fluorometric tests
usage
sufficient for 96 tests
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • Alkaline Phosphatase Diethanolamine Reaction Buffer
    Bezpečností list
  • Phosphatase substrate, powder
    Bezpečností list
  • Phosphatase, Alkaline from bovine intestinal mucosa, buffered aqueous solution, ≥2,000 DEA units/mg protein
    Bezpečností list
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Cílové orgány
Kidney,Liver,Blood
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)