Přeskočit na
E9386
5-Ethyl-2′-deoxyuridine
≥95% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonyma:
EUdR, Edoxudine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
22 000,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H16N2O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
256.26
EC Number:
239-226-1
MDL number:
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥95% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Storage temp.:
−20°C
22 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
5-Ethyl-2′-deoxyuridine,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H16N2O5/c1-2-6-4-13(11(17)12-10(6)16)9-3-7(15)8(5-14)18-9/h4,7-9,14-15H,2-3,5H2,1H3,(H,12,16,17)
InChI key
XACKNLSZYYIACO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
5-Ethyl-2′-deoxyuridine (EUdR) is used as a 5-fluorouracil (FU) modulator. EtdUrd may be used to enhance the therapeutic index of 5-FU by reducing the catabolism, prolonging the plasma and intratumoral concentrations of 5-FU, and offering protection to normal organs by increasing the endogenous uridine levels.
5-Ethyl-2′-deoxyuridine is an analog of pyrimidine, uridine. It is an effective antiviral agent and inhibits cell division in leukemic tumor cells. 5-Ethyl-2′-deoxyuridine interacts with 2′-deoxycytidine phosphate (dCTP) biosynthesis pathway to elicit antiproliferative effects.
Other Notes
Homolog of thymidine
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
B5002I7125B9285
description
-
description
≥99% (HPLC)
description
≥99% (HPLC)
description
BioUltra, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
NH4OH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)