Přeskočit na
H3884
Hyaluronidase from bovine testes
Type IV-S, lyophilized powder (essentially salt-free), 750-3000 units/mg solid
Synonyma:
Hyaluronate 4-glycanohydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 290,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 780,00 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 500,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
23 100,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
253-464-3
MDL number:
Číslo EC:
Specific activity:
750-3000 units/mg solid
Biological source:
bovine testis
2 290,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
bovine testis
Quality Segment
conjugate
conjugate (Glucosaminoglycan)
type
Type IV-S
form
lyophilized powder (essentially salt-free)
specific activity
750-3000 units/mg solid
mol wt
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
UniProt accession no.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Hyaluronidase degrades hyaluronan and has been found to be inappropriately regulated during cancer progression.
These enzymes randomly cleave β-N-acetylhexosamine-[1→4] glycosidic bonds in hyaluronic acid, chondroitin, and chondroitin sulfates.
Other Notes
One unit will degrade 0.75 μg of the polysaccharide hyaluronic acid per minute at pH 5.35 at 37 ºC (as measured by turbidimetric absorbance (λ: 600nm) when complexed with BSA after 45 minutes).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
H3631H4272H6254
description
Type IV-S, lyophilized powder (essentially salt-free), 750-3000 units/mg solid
description
Type VI-S, lyophilized powder, 3,000-15,000 units/mg solid
description
Type IV-S, powder, suitable for mouse embryo cell culture, 750-3000 units/mg solid
description
Type V, lyophilized powder, ≥1,500 units/mg solid
specific activity
750-3000 units/mg solid
specific activity
3,000-15,000 units/mg solid
specific activity
750-3000 units/mg solid
specific activity
≥1,500 units/mg solid
Gene Information
cow ... HYAL1(515397), HYAL2(281838)
Gene Information
cow ... HYAL1(515397), HYAL2(281838)
Gene Information
-
Gene Information
-
biological source
bovine testis
biological source
bovine testis
biological source
-
biological source
sheep testis
form
lyophilized powder (essentially salt-free)
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hyaluronidase from bovine testes
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Does 1mg/ml represent the minimum solution to have a 1mg of hyaluronidase powder completely dissolved? Can the entire containing-powder vial tolerate repeated defrost-thaw cycles?
    1 answer
    1. It is recommended that fresh solutions be prepared before use. Stability testing of frozen solutions of this product has not been performed in our laboratories. One published reference cites storage of 1.0 mg/ml stock solutions of hyaluronidase in PBS at –20°C. Please see specific instructions on this chemical that will help in preparation. https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-hyaluronidase
      Helpful?
  2. What should we set the specific activity of this product to? The range is 750-3,000 U/mg. We need 100 U/mL, how should we calculate it?
    1 answer
    1. The activity of this material is lot specific and reported in the Certificate of Analysis. The product may be reconstituted to the required concentration, based on the lot specific activity, using 20 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0, with 77 mM NaCl and 0.1 mg/mL BSA. At the minimum activity, a 100 U/mL solution would be reconstituted with 7.5 mL of the recommended buffer, while at the maximum activity the volume would increase to 30 mL. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/h3884#product-documentation
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/739/183/h3884pis-ms.pdf
      Helpful?
  3. How pure is the protein?
    1 answer
    1. Unfortunately, the purity of this product is not determined by test specifications.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Can stock solutions of Product H3884, Hyaluronidase from bovine testes, be stored frozen after reconstitution?
    1 answer
    1. Although Sigma-Aldrich has not tested the stability of stock solutions of Product H3884, Hyaluronidase from bovine testes, several publications cite storage of solutions of H3884 at -20 °C:1.  Campbell, Keith H.S, "Transgenic Sheep form Cultured Cells", from Transgenesis Techniques: Principles and Protocols, Methods Mol. Biol., 180, 289-301 (2002).  A 1500 IU/mL stock solution was stored in 20 mL aliquots at -20 °C.2.  Marschall, S. and de Angelis, M.H., "In Vitro Fertilization/Cryopreservation", from Transgenic Mouse: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology, 209, pp. 35-50. Humana Press (2003).  1 mg/mL stock solutions in M2 medium or water, sterile-filtered (0.22 mm filter) can be stored in aliquots at -20 °C.
      Helpful?
  6. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.