Přeskočit na
H3631
Hyaluronidase from bovine testes
Type VI-S, lyophilized powder, 3,000-15,000 units/mg solid
Synonyma:
Hyaluronate 4-glycanohydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
3000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 110,00 Kč
15000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 500,00 Kč
30000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
22 000,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
253-464-3
MDL number:
Číslo EC:
Specific activity:
3,000-15,000 units/mg solid
Biological source:
bovine testis
4 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
bovine testis
Quality Segment
conjugate
conjugate (Glucosaminoglycan)
type
Type VI-S
form
lyophilized powder
specific activity
3,000-15,000 units/mg solid
mol wt
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
UniProt accession no.
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Hyaluronidase degrades hyaluronan and has been found to be inappropriately regulated during cancer progression.
These enzymes randomly cleave β-N-acetylhexosamine-[1→4] glycosidic bonds in hyaluronic acid, chondroitin, and chondroitin sulfates.
Preparation Note
Chromatographically purified
Other Notes
One unit will degrade 0.75 μg of the polysaccharide hyaluronic acid per minute at pH 5.35 at 37 ºC (as measured by turbidimetric absorbance (λ: 600nm) when complexed with BSA after 45 minutes).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
H3757H3884H4272
description
Type VI-S, lyophilized powder, 3,000-15,000 units/mg solid
description
Type VIII, lyophilized powder, 300-1,000 U/mg
description
Type IV-S, lyophilized powder (essentially salt-free), 750-3000 units/mg solid
description
Type IV-S, powder, suitable for mouse embryo cell culture, 750-3000 units/mg solid
Gene Information
cow ... HYAL1(515397), HYAL2(281838)
Gene Information
cow ... HYAL1(515397), HYAL2(281838)
Gene Information
cow ... HYAL1(515397), HYAL2(281838)
Gene Information
-
specific activity
3,000-15,000 units/mg solid
specific activity
300-1,000 U/mg
specific activity
750-3000 units/mg solid
specific activity
750-3000 units/mg solid
biological source
bovine testis
biological source
bovine testis
biological source
bovine testis
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder (essentially salt-free)
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
Q5E985, Q8SQG8
UniProt accession no.
Q5E985, Q8SQG8
UniProt accession no.
Q5E985, Q8SQG8
UniProt accession no.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hyaluronidase from bovine testes
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. We bought this product. H3631, Batch Number: SLCH2685. Could you please provide the info on componants like, what are other componants present along with Hyaluronidase which is 3909/mg of solid (40ug, what is the remaining 940ug)?
    1 answer
    1. This product is a further purification of product H3506 and may contain some residual salts, such as sodium chloride.