Přeskočit na
P4739
Phosphate buffered saline
powder (dry milled), pH 7.3, with 5% nonfat milk
Synonyma:
PBS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 pkg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 100,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.25
MDL number:
5 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Phosphate buffered saline, with 5% nonfat milk, powder (dry milled), pH 7.3
Quality Segment
form
powder (dry milled)
composition
nonfat dry milk , potassium chloride, 76.5% , potassium phosphate monobasic anhydrous, 0.3% , sodium chloride, 12.2% , sodium phosphate dibasic, 10.7%
technique(s)
immunodetection: suitable
pH
7.3
Application
Phosphate-buffered saline has been used to block the SARS-COV2 antigen during the preparation of ELISA plates.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P3688P3744P5368
description
with 5% nonfat milk, powder (dry milled), pH 7.3
description
pH 7.4, contains BSA, powder
description
pH 7.6 (25 °C)
description
BioPerformance Certified, pH 7.4
technique(s)
immunodetection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
immunofluorescence: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder (dry milled)
form
powder
form
powder
form
powder
pH
7.3
pH
7.4
pH
7.6 (25 °C)
pH
7.4
composition
potassium phosphate monobasic anhydrous, 0.3% , sodium phosphate dibasic, 10.7% , nonfat dry milk , potassium chloride, 76.5% , sodium chloride, 12.2%
composition
-
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate buffered saline
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. For how many Liter is 1 pack ?
    1 answer
    1. This product is available as a set of 10 foil pouches. Each pouch contains a sufficient amount of powder to prepare 100 mL of Phosphate buffered saline, with 5% nonfat milk. All 10 pouches would be required to prepare 1 Liter of buffer.