Přeskočit na
PROTDT
ProteoPrep® Detergent Sample Kit
Synonyma:
protein solubilization detergent
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 kit
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 300,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
13 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
shelf life
2 yr
Quality Segment
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
input
general use sample(s)
storage temp.
15-25°C
General description
The ProteoPrep® Detergent Sample Kit provides ten detergents, non-ionic and zwitterionic, for protein solublization. The variety of innovative detergents enables optimization of extraction methods, which may vary with the protein of interest and cell type. Zwitterionic detergents uniquely offer some intermediate class properties that are superior to other detergent types. Each detergent is supplied in a convenient package size, ideal for method development and experimentation.
Application
ProteoPrep® Detergent Sample Kit has been used as a component of sample buffer for hepatoblastoma (HB) HepG2 cells.
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PROTMEMPROTTOTMAK459
description
-
description
-
description
-
description
Sufficient for 100 colorimetric tests
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
input
general use sample(s)
input
general use sample(s)
input
general use sample(s)
input
protein
water
soil
shelf life
2 yr
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Pouze součásti soupravy
Č. produktu
Popis
  • Brij® C10 1 g
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • ASB-14 1 g
    Bezpečností list
  • C7BzO 1 g
    Bezpečností list
  • Polyoxyethylene (10) tridecyl ether, mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating 1 g
    Bezpečností list
  • CHAPS hydrate, BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥98% (HPLC) 1 g
    Bezpečností list
  • n-Dodecyl β-D-maltoside, ≥98% (GC) 1 g
    Bezpečností list
  • Octyl β-D-glucopyranoside, ≥98% (GC) 1 g
    Bezpečností list
  • Octyl β-D-1-thioglucopyranoside, ≥98.0% (GC) 1 g
    Bezpečností list
Zobrazit všechny (9)
Výstražné slovo
Danger
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Co se děje?
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)