Přeskočit na
S3762
Streptavidin−FITC from Streptomyces avidinii
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥5 units/mg protein
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
0.1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 170,00 Kč
0.5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 360,00 Kč
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 900,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
2 170,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
conjugate
FITC conjugate
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥5 units/mg protein
extent of labeling
3-9 mol FITC per mol streptavidin
storage temp.
−20°C
Application
The optimal working dilution should be determined empirically using a range of dilutions from a 1 mg/ml stock in buffer.
Other Notes
One unit will bind 1 μg biotin.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S47628587853134
description
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥5 units/mg protein
description
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥13 units/mg protein
description
affinity purified, lyophilized from 10 mM potassium phosphate, ≥13 U/mg protein
description
20 nm particle size
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
specific activity
≥5 units/mg protein
specific activity
≥13 units/mg protein
specific activity
≥13 U/mg protein
specific activity
-
extent of labeling
3-9 mol FITC per mol streptavidin
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
conjugate
FITC conjugate
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)