Přeskočit na
S5893
Sigma Pasteur pipettes
cotton plugged, L 5 3/4 in.
Synonyma:
63A6005-75P, Pasteur pipette, cotton plugged, glass pipette, pasteur, pipette, sterile
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 760,00 Kč
1000 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 740,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32079210
Material:
glass
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Manufacturer/tradename:
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
Feature:
graduations: no, plugged
Packaging:
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
2 760,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
glass
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
graduations: no, plugged
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
technique(s)
cell culture: suitable
L
5 3/4 in.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S6018S6143S6268
Sigma Pasteur pipettes cotton plugged, L 5 3/4 in.
S5893
Sigma Pasteur pipettes
Sigma Pasteur pipettes non-plugged, L 5 3/4 in.
S6018
Sigma Pasteur pipettes
Sigma Pasteur pipettes cotton plugged, L 9 in.
S6143
Sigma Pasteur pipettes
description
cotton plugged, L 5 3/4 in.
description
non-plugged, L 5 3/4 in.
description
cotton plugged, L 9 in.
description
non-plugged, L 9 in.
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
plugged, graduations: no
feature
graduations: no
feature
plugged, graduations: no
feature
graduations: no
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
packaging
pack of 25 ea (acked in blisterpacks)
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma Pasteur pipettes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)