Přeskočit na
T0772
TES sodium salt
≥99% (titration)
Synonyma:
Sodium 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-propan-2-yl)amino)ethane sulfonate, TES NA, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-2-aminoethanesulfonic acid sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 830,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 400,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 400,00 Kč
16 050,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H14NNaO6S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
251.23
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
1 830,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
impurities
≤7% water content (Karl Fischer)
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
cation traces
Pb: ≤5 ppm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S.Na/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13;/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
General description
TES sodium salt belongs to the category of zwitterionic buffers that contain ionizable groups of both positive and negative charges. It has a high water solubility and can effectively stabilize pH levels within the physiological pH range of 6.8 to 8.2 over a broad range of temperatures. TES sodium salt is used in the preparation of electrophoresis buffers. It is one of the commonly used Good buffers in biochemistry and molecular biology research.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T1375T1030
TES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T1375
TES
description
≥99% (titration)
description
≥99% (titration)
description
-
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
cation traces
Pb: ≤5 ppm
cation traces
-
cation traces
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)