This product is pre-aliquoted with the appropriate amount to generate 1 or 4 L of a 5X concentrate. The 1L poly bottle contains a powder blend that can be dissolved and reconstituted within the bottle to prepare one liter of a 5× concentrate. The 4L poly bottle contains a powder blend that can be dissolved and reconstituted to prepare 4L of a 5× concentrate.
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 767,00 Kč |
4 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 880,00 Kč |
O této položce
767,00 Kč
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder blend
impurities
DNase and RNase, none detected
pH
8.1-8.5 (5 ×)
solubility
water: 85.1 g/L, clear, colorless
suitability
suitable for electrophoresis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
InChI key
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Application
Dilution of the TBE stock concentrates to a 1× TBE running buffer results in a buffer containing 89 mM Tris-borate and 2 mM EDTA, pH 8.3. The 5× or 10× stocks may also be added to an acrylamide/bis-acrylamide stock solution for making the PAGE gel. Applied voltages of less than 5 V/cm (distance between the electrodes of the unit) are recommended for maximum resolution.
Packaging
4L poly bottle contains a powder blend that can be dissolved and reconstituted to prepare four liters of a 5× concentrate.
Preparation Note
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, Molecular Biology, 5x concentrate, DNase and RNase, none detected, powder blend, suitable for electrophoresis | description BioReagent, suitable for electrophoresis | description - | description for Northern and Southern blotting, solution |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade Molecular Biology |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line - | product line BioReagent |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 100 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form powder blend | form working solution | form liquid | form solution |
| solubility water: 85.1 g/L, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris-Borate-EDTA buffer
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10043-35-3
10043-35-3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
I have a bottle of your Tris borate- EDTA buffer substance (powder) it is 5 x concentrate, I need to know how much powder to add to 1000ml water please?