Přeskočit na
UC175
(S)-(+)-Mephenytoin
≥98% (HPLC), solid, CYP2B6 & CYP2C19 substrate
Synonyma:
(S)-(+)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (S)-(+)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
22 400,00 Kč
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
39 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H14N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
218.25
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
22 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
(S)-(+)-Mephenytoin, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
mp
135-138 °C
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@]1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)/t12-/m0/s1
InChI key
GMHKMTDVRCWUDX-LBPRGKRZSA-N
Application
S-Mephenytoin has been used as a CYP2C19 substrate for the analysis of cytochrome P450 metabolism. S-Mephenytoin has also been used as probe substrates for LC/MS-based analysis of relative activity factor (RAF).
Biochem/physiol Actions
CYP2B6 & CYP2C19 substrate. Methenytoin isomer. Anticonvulsant; antiepileptic.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
(S)-(+)-Mephenytoin is soluble in DMSO.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
UC126SML0248B8686
description
solid, ≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
color
off-white
color
white
color
white to beige
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)