Přeskočit na
B8686
(+)-N-3-Benzylnirvanol
≥98% (HPLC), powder, CYP2C19 inhibitor
Synonyma:
(5S)-5-Ethyl-5-phenyl-3-(phenylmethyl)-2,4-imidazolidinedione, 5-Ethyl-5-phenyl-3-(phenylmethyl)hydantoin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 600,00 Kč
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 000,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H18N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
294.35
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
10 600,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
(+)-N-3-Benzylnirvanol, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@]1(NC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2O2/c1-2-18(15-11-7-4-8-12-15)16(21)20(17(22)19-18)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12H,2,13H2,1H3,(H,19,22)/t18-/m0/s1
InChI key
ZMZDHUHMXXALFX-SFHVURJKSA-N
Application
(+)-N-3-Benzylnirvanol may be used as a cytochrome P450 2C19 (CYP2C19) inhibitor in a comparison study to treat cocktail and individual substrates for the screening for potent cytochrome P450 (CYP) inhibition. It may also be used in comparative studies to investigate its potential as CYP and non-CYP selective inhibitors of CYP2C19 in suspended human hepatocytes.
Biochem/physiol Actions
(+)-N-3-Benzylnirvanol serves as an inhibitor of cytochrome P450 2B6 (CYP2B6).
(+)-N-3-Benzyl-nirvanol is a potent selective CYP2C19 inhibitor.
(+)-N-3-Benzyl-nirvanol is a potent selective CYP2C19 inhibitor. CYP2C19 has a high frequency of drug resistance; highly polymorphic.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
UC175SML0202SML2264
DPH ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0202
DPH
Col003 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2264
Col003
description
≥98% (HPLC), powder
description
solid, ≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: insoluble, DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)