Merck
VM02
GenElute Vacuum Regulator
To regulate vacuum pressure of the GenElute 96 Vacuum Manifold
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
General description
The GenElute Vacuum Regulator is used to measure the pressure of the vacuum used on the GenElute Vacuum Manifold to support the isolation of genomic DNA, RNA and PCR products which can be used for a variety of molecular biology applications. The GenElute Vacuum Regulator is used to establish a reliable vacuum source for the GenElute Vacuum Manifold. A vacuum of 200-400 mbar (pressure difference) is recommended for use with Sigma′s high throughput purification kits.
Application
The GenElute Vacuum Regulator is used to measure the pressure of the vacuum used on the GenElute Vacuum Manifold to support the isolation of genomic DNA, RNA and PCR products which can be used for a variety of molecular biology applications.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
This protocol is designed to allow for high throughput purification of pure genomic DNA from a variety of cultured cells and tissues using the GenElute 96 Well Tissue Genomic DNA Purification Kit.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
VM02-1EA04061837481673