Kalkulátor normality a molarity kyselin a zásad
Příprava roztoků kyselin a zásad
Tato kalkulačka poskytuje laboratorní návod, jak z koncentrovaného roztoku kyseliny nebo zásady připravit roztok kyseliny nebo zásady o stanovené molaritě (M) nebo normě (N). Pro přípravu roztoku z pevného činidla použijte Kalkulačku molarity. Pro ředění roztoku se známou molaritou použijte Kalkulátor ředění roztoku.
Jak se vypočítá molarita procentuálního roztoku?
Na příkladu 70% koncentrované kyseliny dusičné: 70% kyselina dusičná znamená, že 100 gramů této kyseliny obsahuje 70 gramů HNO3. Koncentrace se vyjadřuje jako 70 % hmotn. nebo 70 % hmotn. HNO3. Někteří chemici a analytici dávají přednost práci v jednotkách koncentrace kyseliny Molarita (moly/litr). Pro výpočet molarity 70 % hmotnostních kyseliny dusičné je třeba vypočítat počet molů HNO3 přítomných v 1 litru kyseliny. Když víme, že hustota kyseliny je 1,413 g/ml, můžeme vypočítat hmotnost 1 l 70 % HNO3 na 1413 gramů. Znalost toho, že roztok má 70 % hmot., pak umožní vypočítat počet gramů HNO3: (0,700)(1413g) = 989,1 gramů HNO3 na litr. Vydělením gramů HNO3 molekulovou hmotností HNO3 (63.01 g/mol) získáme počet molů HNO3 / L neboli molaritu, která je 15,7 M.
Jaká rovnice se používá pro přepočet molarity?
Následující rovnice se používá pro výpočet molarity kyselin a zásad, kde se koncentrace udává v hmotnostních procentech:
[(% × d) / MW] × 10 = molarita
Kde: % = hmotnost %; d = hustota (nebo specifická hmotnost); MW = molekulová hmotnost (nebo hmotnost vzorce).
Výše uvedenou rovnici pak lze použít k výpočtu molarity 70 hmotnostních % kyseliny dusičné:
[(70 × 1.413) / 63,01] × 10 = 15,7 M
Jak vypočítám normalitu kyseliny nebo zásady z její molarity?"
Mezi normalitou a molaritou existuje vztah. Normalitu lze vypočítat pouze tehdy, když se zabýváme reakcemi, protože normalita je funkcí ekvivalentů. Normalita se týká sloučenin, které mají více chemických funkcí, například kyseliny sírové, H2SO4. Roztok H2SO4 o koncentraci 1 M bude obsahovat jeden mol H2SO4 v 1 litru roztoku, ale pokud se roztok titruje zásadou, ukáže se, že obsahuje dva moly kyseliny. Je to proto, že jedna molekula H2SO4 obsahuje dva kyselé protony (ionty H+). Roztok H2SO4 o koncentraci 1 M tedy bude mít 2 N. Normalita roztoku je součinem molarity a počtu ekvivalentů na mol.
Proč kalkulačka používá pro hydroxid amonný 56,6 % hmotnostních místo 28 %?
28 % amoniaku (NH3) se rovná přibližně 56,6 % hydroxidu amonnému. Naše údaje o výrobku (AX1303) uvádějí % amoniaku a nikoli % hydroxidu amonného. Naše kalkulačka je navržena tak, aby používala % hydroxidu amonného.