Merck
DomůPlynová chromatografie (GC)Kapilární GC kolona MET-Biodiesel
Kapilární GC kolona MET-Biodiesel
Kapilární GC kolona MET-Biodiesel
Kolona MET-Biodiesel byla navržena speciálně pro stanovení volného a celkového glycerinu ve vzorcích bionafty B100.
Mezi vlastnosti a výhody této kolony patří:
  • Good peak shape and resolution for all glyceride impurities of interest
  • Ability to separate glycerin in addition to mono-, di-, and triglycerides (as methyl esters) from the FAMEs
  • Maximální teplota 380 °C (izotermická) a 430 °C (programovaná), což překračuje teplotní omezení uvedená v metodách pro bionaftu ASTM® D6584 a EN 14105:2003
  • Kov byl zvolen jako materiál kolony, protože v podmínkách metody lépe odolává než tavený oxid křemičitý a prakticky eliminuje lámání kolony
  • Integrovaný ochranný chrání analytickou kolonu před přebytkem činidla a netěkavými sloučeninami a prodlužuje životnost kolony díky netěsnému připojení
Chromatogramy
Následující chromatogramy byly vytvořeny pomocí MET-Biodiesel: (kliknutím zobrazíte)
  Blank obsahující pouze interní standardy na MET-Biodiesel
ASTM® D6584 Kalibrační standard na MET-Biodiesel, běh 1 na nové koloně
ASTM® D6584 Kalibrační standard na MET-Biodiesel, běh 100 na stejné koloně
EN 14105 Monoglyceridový standard na MET-Biodiesel
B100 vzorek bionafty na MET-Biodiesel
Chromatogramy
met-biodiesel-chomatogram
Prázdný papír obsahující pouze interní normy na MET-Biodiesel
met-biodiesel-astm
Kalibrační standard ASTM® D6584 na MET-Biodiesel, běh 1 na nové koloně
met-biodiesel
Kalibrační standard ASTM® D6584 na MET-Biodiesel, 100 cyklů na stejné koloně
met-biodiesel-en-standard
EN 14105 Monoglyceridová norma pro bionaftu MET
met-biodiesel-b100
Vzorek bionafty B100 na MET-Biodiesel