Click Chemistry bez mědi
Co je bezměděná klikací chemie?
Click chemie bez mědi je alternativní přístup k click chemistry, která probíhá při nižší aktivační bariéře a neobsahuje cytotoxické katalyzátory přechodných kovů.1 Absence exogenních kovových katalyzátorů činí tyto reakce vhodnými pro in vivo aplikace bioortogonální chemie nebo bioortogonální click chemie.
Wittigova bezměděná kliková reakce
Bezměděná kliková chemie vychází ze staré reakce, kterou v roce 1961 publikovali Wittig a kol.Jednalo se o reakci mezi cyklooktynem a fenyl azidem, která probíhala jako exploze za vzniku jediného produktu, 1-fenyl-4,5,6,7,8,9-hexahydro-1H-cyklookta[d][1,2,3]triazolu.2 Reakce je ultrarychlá díky velkému množství kruhové deformace (18 kcal/mol kruhové deformace) v molekule cykloktynu. Uvolnění kruhového napětí v molekule je hnacím motorem rychlé reakce. Uvádí se, že cyklooktyny reagují selektivně s azidy za vzniku regioizomerních směsí triazolů při teplotách a tlacích okolí bez nutnosti katalýzy kovy a bez zjevné cytotoxicity.3
![Cu free click chemistry schematic Chemická reakce mezi cykloktynem a fenyl azidem za vzniku 1-fenyl-4,5,6,7,8,9-hexahydro-1H-cyklookta[d][1,2,3]triazolu s uvedením strukturních vzorců zúčastněných sloučenin.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/chemistry-and-synthesis/adc-and-bioconjugation/cu-free-click-chemistry-scheme/cu-free-click-chemistry-scheme.jpg)
Schéma 1.Wittigova chemie bez mědi na kliknutí
Produkty Click Chemistry bez obsahu mědi
Použití bezměděné klikové chemie
- Značení biomolekul, jako jsou glykany a lipidy, selektivně v živých systémech bez zjevné toxicity.3
- Značení biomolekul v živých myších pomocí bioortogonální reakce, 1,3-dipolární cykloadice azidů a cyklooktinů.5
- Biarylazacyklooktynon (BARAC) lze snadno syntetizovat a použít pro fluorescenční zobrazování glykanů značených azidy v živých buňkách.6
- In situ "click" zesíťování fotodegradovatelných hvězdicových polymerů zakončených azidem za použití bifunkčních, fluorovaných cyklooktynů.7
- Funkcionalizace nových platinových(IV) [PtIV] proléčiv. Tyto proléčiva lze využít k instalaci cílových částí, doručovacích systémů a fluorescenčních reportérů z jediného prekurzoru, které jsou schopny uvolňovat biologicky aktivní cisplatinu.8
- Funkcionalizace nanočástic zlata monovalentním maleimidem, a to instalací maleimidové skupiny na nanočástici prostřednictvím click chemie bez použití mědi.9
- Syntéza biokompatibilních a biologicky odbouratelných polysacharidových hydrogelů odvozených od chitosanu a hyaluronanu byla dosažena pomocí bezměděné click chemie. Tyto hydrogely mají potenciální využití v měkkotkáňovém inženýrství.10
- Triazolová analoga ftalátových změkčovadel (PVC-DEHT, PVC-DBT a PVC-DMT) byla připravena bezměděnou azido-alkynovou click reakcí. Di(2-ethylhexyl)-1H-triazol-4,5-dikarboxylát (DEHT), di(n-butyl)-1H-1,2,3-triazol-4,5-dikarboxylát (DBT) a di(methyl)-1<.i>H-triazol-4,5-dikarboxylátu (DMT) jsou kovalentně připojeny k azidově funkčnímu polyvinylchloridu (PVC) prostřednictvím reakce volného kliknutí mědi (Snímek 2).11
Schéma 2.Příprava triazolových analogů ftalátových změkčovadel bezměděnou azido-alkynovou click reakcí.
- Nová třída difluorovaných cyklooktynových (DIFO) činidel byla použita v bezměděné click chemii pro místně selektivní značení biomolekul in vitro a in vivo.12
Schéma 3. Mědí katalyzovaná azido-alkynová cykloadiční reakce.
- Katalyzátorové click reakce jsou užitečným nástrojem pro přípravu léčiv na bázi radiometalů. Radiotracer [64Cu]DOTA-ADIBON3-Ala-PEG28-A20FMDV2, používaný pro pozitronovou emisní tomografii zobrazující integrin αvβ6 exprimujících nádorů, byla syntetizována pomocí click chemie bez použití mědi.13
- Bylo popsáno radioizotopové značení jódem molekul obsahujících cyklooctyn pomocí bezměděné click reakce. Radiojodování pomocí cínového prekurzoru bylo provedeno při pokojové teplotě za účelem získání 125I značeného azidu. Dibenzocyklooktin (DBCO) obsahující cRGD peptid a nanočástice zlata byly označeny za použití 125I značeného azidu za vzniku triazolů v dobrých radiochemických výtěžcích (67-95 %). Tato metoda je užitečná pro značení molekul obsahujících skupinu DBCO radioizotopy jódu jak in vitro, tak in vivo.14
- Techniky značení specifické pro místa v proteinech zahrnují bezměděnou kmenem podporovanou azidoalkynovou cykloadici (SPAAC) reakci mezi dibenzocyklooktynofluorem 545 (DBCO-fluor 545) a nepřirozenou aminokyselinou nesoucí azid (UAA).15