Merck
E18425
Ethylcyanoacetat
≥98%
Synonym(e):
(Ethoxycarbonyl)acetonitrile, 2-Cyanoacetic acid ethyl ester, 3-Ethoxy-3-oxopropanenitrile, Cyanoacetic acid ethyl ester, Cyanoacetic ester, Ethyl α-cyanoacetate, Ethyl 2-cyanoacetate, Ethyl cyanacetate, Malonic acid ethyl ester nitrile
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NCCH2COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.11
Beilstein:
605871
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 67.8 °C)
Assay
≥98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
208-210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−22 °C (lit.)
Dichte
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
InChIKey
ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
10842154305528440
assay
≥98%
assay
99%
assay
96%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.420
mp
−22 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
mp
-
mp
-
bp
208-210 °C (lit.)
bp
204-207 °C (lit.)
bp
217 °C (lit.)
bp
40-42 °C/0.1 mmHg (lit.)
Allgemeine Beschreibung
Ethyl cyanoacetate is an ester. Knoevenagel condensation of ethyl cyanoacetate with aldehyde is reported.[1] Microwave enhanced Knoevenegal condensation reaction of ethyl cyanoacetate with an aldehyde, P2O5, piperidine and chlorobenzene is reported.
Ethyl cyanoacetate is widely used as a building block in organic synthesis to produce active pharmaceutical ingredients.[2][3]
Anwendung
Ethyl cyanoacetate may be used in the synthesis of ethyl glyoxylate.[4] It was used to investigate the Knoevenagel condensation reactions in microreactor using zeolite catalysts obtained by grafting amino groups onto NaX and CsNaX zeolites.[5]
Verpackung
Packaged in glass bottles
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Microwave Enhanced Knoevenagel Condensation of Ethyl Cyanoacetate with Aldehydes.
Kim S-Y, et al.
Synthetic Communications, 27(4), 533-541 (1997)
Mohie E M Zayed et al.
Journal of fluorescence, 27(3), 853-860 (2017-01-23)
4-(2,3,4-trimethoxyphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1,2,5,6 tetrahydrobenzo [h] quinoline-3-carbonitrile (TMTQ) dye was synthesized by one-pot multicomponent reactions (MCRs) of 2,3,4 trimethoxybenzaldehyd, ethyl cyanoacetate, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalin-1-one and ammonium acetate under microwave irradiation. The structures of the synthesized compound was established by spectroscopic (FT-IR
Korany A Ali et al.
Mini reviews in medicinal chemistry, 18(8), 717-727 (2017-04-27)
In this study, synthesis, molecular docking and anticancer screening of new series of substituted heterocycles with trimethoxy phenyl scaffold as Combretastatin analogues were described. Substituted pyridines were synthesized via the reaction of (E)-3-(dimethylamino)-1-(3,4,5- trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one (2) with active methylene reagents. Substituted
Yuya Oka et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(39), 9362-9368 (2017-05-18)
Mesoporous basic Mg-Al mixed metal oxides (MMOs) with a high surface area and large pore size have been prepared through the assembly of monodispersed layered double hydroxide nanoparticles (LDHNPs) with block copolymer templates. The particle sizes of the LDHNPs were
The Knoevenagel condensation of aromatic aldehydes with malononitrile or ethyl cyanoacetate in the presence of CTMAB in water.
Wang S, et al.
Synthetic Communications, 31(5), 673-677 (2001)
Artikel
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?