Merck
793024P
Avanti
DMG-PEG2000-Maleimide
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3 -[maleimide (polyethylene glycol)-2000]
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H74N2O9
Molekulargewicht:
751.04
UNSPSC-Code:
12352211
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (793024P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
polymerizable lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COCCOCCNC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Allgemeine Beschreibung
DMG-PEG-2000-Maleimide, is a lipid excipient designed for the preparation of lipid nanoparticles (LNPs) for RNA delivery. It is derived from dimyristoyl glycerol (DMG) and exhibits similar properties as phospholipids in the way it associates with membranes.
Leistungsmerkmale und Vorteile
The maleimide group reacts with thiol groups on peptides, enabling the conjugation of bioactive molecules to the surface of lipid nanoparticles. This distinctive property allows the design of LNPs specifically engineered for targeted delivery to particular cell types.
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)