Merck
793025P
Avanti
DSPE-PEG2000-Tetrazine
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[tetrazine(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C142H272N7O55P
Molekulargewicht:
2988.67
UNSPSC-Code:
12352211
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (793025P-10MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
polymerizable lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[NH4+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)Cc1ccc(cc1)-c1nncnn1)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Allgemeine Beschreibung
DSPE-PEG2k-Tetrazine is a high-purity synthetic phospholipid modified with PEG2000 and a tetrazine group. PEGylation offers steric stabilization, enhancing circulation time and minimizing clearance by the reticuloendothelial system (RES). The tetrazine moiety enables bioorthogonal click chemistry, reacting selectively with trans-cyclooctene (TCO) in complex biological environments without disrupting native biological functions.
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)