Merck
810321P
Avanti
Cyanine 5 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-(5-carboxypentyl)-3,3-dimethyl-2-((1E,3E)-5-((E)-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene)penta-1,3-dien-1-yl)-3H-indol-1-ium chloride hydrate
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H39ClN2O2
Molekulargewicht:
519.12
UNSPSC-Code:
12352211
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (810321P-10MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Fluoreszenz
λex 640 nm; λem 670 nm
Lipid-Typ
fluorescent lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].CN1\C(=C\C=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccccc3C2(C)C)C(C)(C)c2ccccc12
Allgemeine Beschreibung
Cyanine 5, free acid is a near-infrared fluorescent probe that can be used to label biomolecules such as peptides. 
Leistungsmerkmale und Vorteile
These probes have similar fluorescent profiles to fluorescein based probes with increased photostability and water solubility.
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)