Merck
810325P
Avanti
Cyanine 3 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-(5-carboxypentyl)-3,3-dimethyl-2-((E)-3-((E)-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene)prop-1-en-1-yl)-3H-indol-1-ium
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H37ClN2O2
Molekulargewicht:
493.08
UNSPSC-Code:
12352211
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (810325P-10MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Fluoreszenz
λex 550 nm; λem 570 nm
Lipid-Typ
fluorescent lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].CN1\C(=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccccc3C2(C)C)C(C)(C)c2ccccc12
Allgemeine Beschreibung
Cyanine 3, free acid is a near-infrared fluorescent probe that can be used to label biomolecules such as peptides.
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)