Merck
810339P
Avanti
Cyanine 3.5 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
3-(5-carboxypentyl)-1,1-dimethyl-2-((1E,3E)-3-(1,1,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene)prop-1-en-1-yl)-1H-benzo[e]indol-3-ium chloride
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H41ClN2O2
Molekulargewicht:
593.20
UNSPSC-Code:
12352211
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (810339P-10MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Fluoreszenz
λex 585 nm; λem 610 nm
Lipid-Typ
fluorescent lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].CN1\C(=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)C(C)(C)c2c1ccc1ccccc21
Allgemeine Beschreibung
Cyanine 3.5, free acid is a near-infrared fluorescent probe that can be used to label biomolecules such as peptides.
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)