Merck
810348P
Avanti
meso-Cl Cyanine 7.5 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
3-(5-carboxypentyl)-2-((E)-2-((E)-2-chloro-3-((E)-2-(1,1,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene)ethylidene)cyclohex-1-en-1-yl)vinyl)-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium chloride, meso-Cl Cyanine 7.5 free acid
AnmeldenPreise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C45H48Cl2N2O2
Molekulargewicht:
719.78
UNSPSC-Code:
12352214
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg 810348P-5MG
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
fluorescent lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].CN1\C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCCC(O)=O)c4ccc5ccccc5c4C3(C)C)=C2Cl)C(C)(C)c2c1ccc1ccccc21
Verwandte Kategorien
Anwendung
Lipids Research
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810348P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)