Merck
810353P
Avanti
Meso-Cl Cyanine 7 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-(5-carboxypentyl)-2-((E)-2-((E)-2-chloro-3-(2-((E)-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene)ethylidene)cyclohex-1-en-1-yl)vinyl)-3,3-dimethyl-3H-indol-1-ium chloride
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H44Cl2N2O2
Molekulargewicht:
619.66
UNSPSC-Code:
12352212
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (810353P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
fluorescent lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].CN1\C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCCC(O)=O)c4ccccc4C3(C)C)=C2Cl)C(C)(C)c2ccccc12
Anwendung
Lipids Research
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)