AnmeldenPreise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H35KN2O8S2
Molekulargewicht:
654.84
UNSPSC-Code:
12352213
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenBiologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg 810354P-5MG
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
fluorescent lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN1\C(=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccc(cc3C2(C)C)S([O-])(=O)=O)C(C)(C)c2cc(ccc12)S(=O)(=O)O[K]
Verwandte Kategorien
Anwendung
Lipids Research
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810354P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?