Merck
810397P
Avanti
Sulfo-SquareFluor 631/643, free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
(E)-1-(5-carboxypentyl)-2-(((E)-2-hydroxy-4-oxo-3-((1,3,3-trimethyl-3H-indol-1-ium-2-yl)methylene)cyclobut-1-en-1-yl)methylene)-3,3-dimethylindoline-5-sulfonate
AnmeldenPreise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H36N2O7S
Molekulargewicht:
604.71
UNSPSC-Code:
12352211
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (810397P-10MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Fluoreszenz
λex 631 nm; λem 643 nm
Lipid-Typ
fluorescent lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+]1=C(\C=C2/C(O)=C(/C=C3/N(CCCCCC(O)=O)c4ccc(cc4C3(C)C)S([O-])(=O)=O)C2=O)C(C)(C)c2ccccc12
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Squaraine probes feature a distinctive squaric acid derived aromatic ring which leaves the probe vulnerable to nucleophilic attack which destroys its fluorescent ability. This limitation has historically prevented these probes from being studied as much as other probes. However, recent advancements in their synthetic design has helped address these challenges and brought them to the forefront of fluorescent imaging. Squaraines are valued for their extremely intense absorption bands, good photoconductivity, excellent photostability, and high quantum yield. 
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)