Merck
860161P
Avanti
Cer 1 (d18:1(D7)/28:0/18:2)
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
N-[28-linoleoyloxy octacosanoyl]-D-erythro-sphingosine(d7)
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C64H114D7NO5
Molekulargewicht:
991.69
UNSPSC-Code:
12352211
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860161P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Allgemeine Beschreibung
Ceramide 1 (d18:1(d7)/28:0/18:2) is natural component of human skin. It plays a key role in preventing water loss, healing the skin, and maintaining the integrity of the skin.
Leistungsmerkmale und Vorteile
This product is deuterated which allows for better understanding of the structure, dynamics, and function of cell membranes.
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)