Merck
880243P
Avanti
DSG-PEG2000-Azide
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-distearoyl-rac-glycero-3-[azido(polyethylene glycol)-2000]
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C129H255N3O49
Molekulargewicht:
2632.40
UNSPSC-Code:
12352211
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (880243P-25MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
polymerizable lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Allgemeine Beschreibung
DSG-PEG2000-Azide is a lipid used in drug delivery research. 
Leistungsmerkmale und Vorteile
The azide enables click chemistry, allowing efficient attachment of targeting ligands or other functional groups. Clickable PEG lipids support targeted delivery, and modifying the PEG length can adjust micelle size, immunogenicity, and drug release rates.
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)