Merck
880245P
Avanti
DSG-PEG2000-DBCO
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-distearoyl-rac-glycero-3-[dibenzocyclooctyl(polyethylene glycol)-2000]
AnmeldenPreise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C148H270N2O51
Molekulargewicht:
2893.71
UNSPSC-Code:
12352211
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (880245P-10MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
polymerizable lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCC(=O)N1Cc2ccccc2C#Cc2ccccc12)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
DSG-PEG2000-DBCO is a lipid that consists of a DSG-PEG2000 unit conjugated to a DBCO unit. This lipid incorporates itself into micelles and liposomes.
Leistungsmerkmale und Vorteile
The ability for this lipid to be clickable and can be conjugated to a variety of molecules using click chemistry.
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)