Merck
880276P
Avanti
DSPE-PEG8 Biotin
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[biotinyl(octaethylene glycol)] (ammonium salt)
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C68H132N5O19PS
Molekulargewicht:
1386.84
UNSPSC-Code:
12352211
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (880276P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
polymerizable lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[NH4+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Allgemeine Beschreibung
DSPE-PEG8 is a functionalized PEGylated phospholipid often used in drug delivery systems such as the formulation of lipid nanoparticles.
Anwendung
Gene editing
Targeted drug and therapeutic delivery
Leistungsmerkmale und Vorteile
The Biotin attachment enables site-specific attachment and the ability to create more targeted delivery systems, improving cellular uptake and therapeutic precision.
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)