Größe auswählen
395,00 €
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AW58, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IRS1(3667)
1 of 4
Dieser Artikel | 05-784R | 09-432 | 09-433 |
|---|---|---|---|
| antibody form culture supernatant | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone AW58, monoclonal | clone 58-10C-31, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... IRS1(3667) | Gene Information human ... IRS1(3667) | Gene Information human ... IRS1(3667) | Gene Information human ... IRS1(3667) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Insulin-/stoffwechselassoziierte Signalübertragung
Immunoprecipitation: 5-10μl of this lot immunoprecipitated IRS1 from 500μg of 3T3/A31 RIPA lysate.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable