Merck
05-368
Anti-Phospho-Ser/Thr-Pro-MPM-2-Antikörper
clone MPM-2, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Phospho-Ser/Thr-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
200 μG
547,00 €
547,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Phospho-Ser/Thr-Pro-MPM-2-Antikörper, clone MPM-2, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
clone
MPM-2, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer/pThr)
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
16-22005-368MG16-155
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
species reactivity
vertebrates
species reactivity
vertebrates
species reactivity
vertebrates
species reactivity
-
clone
MPM-2, monoclonal
clone
monoclonal
clone
MPM-2, monoclonal
clone
monoclonal
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Analysis Note
Kontrolle
Mit Colcemid behandeltes HeLa-Zelllysat oder mitotische A431-Zellen, die mit 3,7 % Paraformaldehyd fixiert sind
Regelmäßig mittels Immunblot an mit Colcemid behandelten humanen HeLa-Karzinomzellen beurteilt
Application
Der Anti-Phospho-Ser/Thr-Pro-MPM-2-Antikörper ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von Phospho-Ser/Thr-Pro, auch als Mitoseprotein 2 bekannt, und wurde in ELISA, IHC, IP und WB geprüft.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Biochem/physiol Actions
Erkennt phosphorylierte Serine oder Threonine, wenn ein Prolin auf sie folgt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
General description
Dieser Antikörper erkennt eine Reihe von Proteinen, die während der Mitose phosphoryliert werden.
Beim Eintreten in die M-Phase (Mitose) werden viele Proteine entweder direkt oder indirekt durch den M-Phase promoting factor (MPF) phosphoryliert. Der monoklonale MPM2-Antikörper bindet an ein Epitop, das eine Phospho-Aminosäure enthält (Peptide, die LTPLK- und FTPLQ-Domänen enthalten) und das auf mehr als 50 Proteinen von eukaryotischen Zellen in der M-Phase vorkommt.
variiert in Abhängigkeit des nachzuweisenden Proteins
Immunogen
Mitotisches, humanes, zytosolisches HeLa-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigtes Immunglobulin in 30 % Glycerin, 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Human papillomavirus type 16 E7 oncoprotein engages but does not abrogate the mitotic spindle assembly checkpoint.
Yu, Y; Munger, K
Virology null
S A Innocente et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(5), 2147-2152 (1999-03-03)
The p53 tumor suppressor controls multiple cell cycle checkpoints regulating the mammalian response to DNA damage. To identify the mechanism by which p53 regulates G2, we have derived a human ovarian cell that undergoes p53-dependent G2 arrest at 32 degrees
Cyclin E controls Drosophila female germline stem cell maintenance independently of its role in proliferation by modulating responsiveness to niche signals.
Ables, ET; Drummond-Barbosa, D
Development null
J Cobb et al.
Developmental biology, 205(1), 49-64 (1999-01-12)
Little is known about the timing of meiotic prophase events during spermatogenesis in the mouse or how these events are related to cell-cycle progression. This work was designed to test hypotheses about the timing and biochemical correlates of developmental acquisition
Inhibitor-2 induced M-phase arrest in Xenopus cycling egg extracts is dependent on MAPK activation.
Arian Khandani,Mahmood Mohtashami,Anne Camirand
Cellular & Molecular Biology Letters null