Merck
06-916
Anti-Acetyl-p53(Lys373)-Antikörper
serum, Upstate®
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
200 μL
438,00 €
438,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys373)
Angaben zum Gen
human ... TP53(7157)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
06-75806-1283ABE286
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
vertebrates
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... TP53(7157)
Allgemeine Beschreibung
p53 ist ein DNA-bindender Tumorsuppressor mit einer Oligomerisationsdomäne und einer Transkriptionsaktivierungsdomäne, der die Wachstumshemmung und Gene im Zusammenhang mit Apoptose als Reaktion auf Stresssignale hochreguliert und dadurch den programmierten Zelltod, die Zelldifferenzierung und Zellzyklussteuerungsmechanismen beeinflusst. p53 ist im Zellkern lokalisiert, kann jedoch von dem negativen Regulator MDM2, eine E3-Ubiquitinligase, die in Gegenwart eines aktiven p53 hochreguliert wird, in das Zytoplasma begleitet werden, wo MDM2 p53 für das Proteasom-Targeting polyubiquitinyliert. p53 kann sich beim Fehlen von DNA zu Tetrameren anordnen, die zwischen latenten und aktiven (DNA-bindenden) Konformationen schwanken, und wird durch posttranslationale Modifikationen, einschließlich Phosphorylierung und Acetylierung, differenziert aktiviert. Mutationen der DNA-Bindungsdomäne (DBD, Aminosäuren 110–286) von p53 können die energetisch vorteilhafte Assoziation mit cis-Elementen gefährden und sind an mehreren humanen Krebsarten beteiligt.
53 kDa
Immunogen
Peptid, das den Aminosäuren 367–379 von menschlichem p53 (SHLKSKACKGQSTSR, wobei ACK Acetyl-Lysin bedeutet) entspricht.
Anwendung
Der Anti-Acetyl-p53(Lys373)-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von Acetyl-p53 (Lys373), das auch als Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumorsuppressor p53 und p53-Antigen bezeichnet wird und in IP und WB getestet wurde.
Biochem./physiol. Wirkung
Erkennt in-vitro mittels rekombinantem p300 acetyliertes p53 und das Peptid-haltige Acetyl-Lysin 373, aber nicht das Peptid-haltige Acetyl-Lysin 320. Weist eine mäßige Kreuzreaktivität mit in-vitro mittels rekombinantem PCAF acetyliertem p53 auf.
Physikalische Form
Mit Protein A aufgereinigtes Immunglobulin in 0,1 M Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 M NaCl, 0,02 % Natriumazid und 0,1 mg/ml BSA.
Hinweis zur Analyse
Regelmäßig mittels Immunblot an mittels rekombinantem p300 acetyliertem GST-p53, HAT-Domäne (Art.-Nr. 14-418), in einem In-vitro-Acetyltransferase-Assay beurteilt.
Sonstige Hinweise
Ersetzt: 04-1137
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiaowen Ge et al.
Frontiers in oncology, 11, 751904-751904 (2021-12-28)
Drug resistance remains a serious challenge to rituximab therapy in B-NHL (B cell non-Hodgkin's lymphoma). CDC (complement-dependent cytotoxicity) has been proposed as a major antitumor mechanism of rituximab, and direct abrogation of CD59 function partially restores rituximab sensitivity with high
Hwei-Ling Cheng et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100(19), 10794-10799 (2003-09-10)
SIRT1 is a mammalian homolog of the Saccharomyces cerevisiae chromatin silencing factor Sir2. Dominant-negative and overexpression studies have implicated a role for SIRT1 in deacetylating the p53 tumor suppressor protein to dampen apoptotic and cellular senescence pathways. To elucidate SIRT1
Green tea polyphenols increase p53 transcriptional activity and acetylation by suppressing class I histone deacetylases.
Thakur, VS; Gupta, K; Gupta, S
International journal of oncology null
Deacetylation of p53 after nerve growth factor treatment in PC12 cells as a post-translational modification mechanism of neurotrophin-induced tumor suppressor activation.
Vaghefi, H; Neet, KE
Oncogene null
The histone acetyltransferase p300 promotes intrinsic axonal regeneration.
Gaub, P; Joshi, Y; Wuttke, A; Naumann, U; Schnichels, S; Heiduschka, P; Di Giovanni, S
Brain null