Merck
1.00066
Acetic acid (glacial)
greener alternative
100%, Suprapur®
Synonym(e):
Essigsäure, Eisessig, Methancarbonsäure, Methylameisensäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
250 ML
234,00 €
1 L
402,00 €
234,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.05
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-580-7
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
506007
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Essigsäure (Eisessig) 100 %, Suprapur®
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
15.4 hPa ( 20 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
≥99.8% (acidimetric)
100%
form
liquid
autoignition temp.
485 °C
800 °F
potency
3310 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
LC/MS: suitable
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
transition temp
flash point 39 °C
solubility
soluble 602.9 g/L
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 ppb
phosphate (PO43-): ≤50 ppb
sulfate (SO42-): ≤400 ppb
cation traces
Ag: ≤1.0 ppb
Al: ≤2.0 ppb
As: ≤0.5 ppb
Au: ≤0.5 ppb
B: ≤0.5 ppb
Ba: ≤0.5 ppb
Be: ≤0.5 ppb
Bi: ≤0.5 ppb
Ca: ≤20.0 ppb
Cd: ≤0.5 ppb
Co: ≤0.5 ppb
Cr: ≤5.0 ppb
Cu: ≤1.0 ppb
Fe: ≤20.0 ppb
Ga: ≤0.5 ppb
Ge: ≤0.5 ppb
Hg: ≤2.0 ppb
In: ≤0.5 ppb
K: ≤2.0 ppb
Li: ≤0.5 ppb
Mg: ≤2.0 ppb
Mn: ≤1.0 ppb
Mo: ≤1.0 ppb
Na: ≤5.0 ppb
Ni: ≤5.0 ppb
Pb: ≤2.0 ppb
Pt: ≤0.5 ppb
Sb: ≤0.5 ppb
Sn: ≤0.5 ppb
Sr: ≤0.5 ppb
Ti: ≤0.5 ppb
Tl: ≤0.5 ppb
V: ≤0.5 ppb
Zn: ≤2.0 ppb
Zr: ≤0.5 ppb
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.018301.000631.00062
grade
for inorganic trace analysis
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
assay
≥99.8% (acidimetric), 100%
assay
≥99.7% (acidimetric)
assay
≥99.8% (alkalimetric)
assay
≥96.0% (alkalimetric)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,8 %
Farbe: ≤ 5 Hazen
Acetaldehyd: ≤ 2 ppm
Erstarrungstemperatur: ≥ 16,3 °C
Chlorid (Cl): ≤ 100 ppb
Phosphat (PO₄): ≤ 50 ppb
Sulfat (SO₄): ≤ 400 ppb
Ag (Silber): ≤ 1,0 ppb
Al (Aluminium): ≤ 2,0 ppb
As (Arsen): ≤ 0,5 ppb
Au (Gold): ≤ 0,5 ppb
B (Bor): ≤ 0,5 ppb
Ba (Barium): ≤ 0,5 ppb
Be (Beryllium): ≤ 0,5 ppb
Bi (Bismut): ≤ 0,5 ppb
Ca (Calcium): ≤ 20,0 ppb
Cd (Cadmium): ≤ 0,5 ppb
Co (Cobalt): ≤ 0,5 ppb
Cr (Chrom): ≤ 5,0 ppb
Cu (Kupfer): ≤ 1,0 ppb
Fe (Eisen): ≤ 20,0 ppb
Ga (Gallium): ≤ 0,5 ppb
Ge (Germanium): ≤ 0,5 ppb
Hg (Quecksilber): ≤ 2,0 ppb
In (Indium): ≤ 0,5 ppb
K (Kalium): ≤ 2,0 ppb
Li (Lithium): ≤ 0,5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 2,0 ppb
Mn (Mangan): ≤ 1,0 ppb
Mo (Molybdän): ≤ 1,0 ppb
Na (Natrium): ≤ 5,0 ppb
Ni (Nickel): ≤ 5,0 ppb
Pb (Blei): ≤ 2,0 ppb
Pt (Platin): ≤ 0,5 ppb
Sb (Antimon): ≤ 0,5 ppb
Sn (Zinn): ≤ 0,5 ppb
Sr (Strontium): ≤ 0,5 ppb
Ti (Titan): ≤ 0,5 ppb
Tl (Thallium): ≤ 0,5 ppb
V (Vanadium): ≤ 0,5 ppb
Zn (Zink): ≤ 2,0 ppb
Zr (Zirconium): ≤ 0,5 ppb
Kaliumdichromat reduzierende Anteile: ≤ 30 ppm
Kaliumpermanganat reduzierende Anteile: ≤ 20 ppm
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 2 ppm
Die Chargenwerte unterliegen den in diesem Konzentrationsbereich
unvermeidlichen Schwankungen.
Application
  • Screening Ultra-Stable (Phenazine)dioxyalkanocic Acids with Varied Water-Solubilizing Chain Lengths for High-Capacity Aqueous Redox Flow Batteries: In dieser Studie wird die Anwendung von Phenazin-basierten Verbindungen untersucht, bei denen Essigsäurederivate als lösliche Mediatoren in Redox-Flow-Batterien wirken, was Einblicke in die Optimierung von Batterieelektrolyten für eine Verbesserung von Kapazität und Stabilität ermöglicht (Liu et al., 2024).
  • Ambient Aqueous Synthesis of Imine-Linked Covalent Organic Frameworks (COFs) and Fabrication of Freestanding Cellulose Nanofiber@COF Nanopapers: Diese Forschung demonstriert die Verwendung von Essigsäure bei der umweltfreundlichen Synthese von Imin-gebundenen kovalenten organischen Gerüsten und unterstreicht ihre Rolle bei der Weiterentwicklung von Praktiken der grünen Chemie in der Materialwissenschaft (Kong et al., 2024).
  • Green, Safe, and Reliable Synthesis of Bimetallic MOF-808 Nanozymes With Enhanced Aqueous Stability and Reactivity for Biological Applications: Es wird Eisessig verwendet, um den pH-Wert während der Synthese von MOF-808-Nanozymen zu modulieren und so deren biologische Verträglichkeit und Stabilität für potenzielle therapeutische Anwendungen zu verbessern (Simms et al., 2024).
  • Dual-Functional Manganese-Doped ZnO-MOF Hybrid Material with Enhanced Hydrolytic Stability: In dieser Studie ist Essigsäure ein integraler Bestandteil der Synthese eines metallorganischen Gerüsts auf ZnO-Basis und verbessert dessen hydrolytische Stabilität und Funktionalität als Sensor für die Umweltüberwachung (Asadevi et al., 2023).
  • Extraction of Nucleotides from Dietary Supplements by Newly Synthesized Adsorbents: In der Forschung wird Essigsäure im Extraktionsprozess von Nukleotiden aus Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt, was deren Effizienz bei der Steigerung der Ausbeute und Reinheit der extrahierten Verbindungen unterstreicht. (Studzińska et al., 2023).
General description
We are committed to providing greener alternatives that adhere to the 12 Principles of Greener Chemistry. This acetic acid is bio-renewable and produced from sustainably sourced beechwood, minimizing waste and promoting resource efficiency. Thus it aligns with ′Waste Prevention′, and ′Use of Renewable Feedstocks′.
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F
flash_point_c
39 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?