Merck
1.07224
Meat Peptone for Biotechnology and Microbiology
Peptically Digested Granulated, for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Fleisch, Protease-Pepton, Fleischhydrolysat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 KG
611,00 €
2.5 KG
1.420,00 €
611,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
293-426-3
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pepton aus Fleisch, peptic digested, granulated, suitable for microbiology
biological source
animal
assay
10.0-16.0% amino-nitrogen basis (purity)
form
medium granules
packaging
pkg of 1 kg
pkg of 2.5 kg
storage condition
(Store dry and tightly closed)
color
beige
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
solubility
1500 g/L
bulk density
290 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
912497017577199
biological source
animal
biological source
bovine heart
biological source
bovine skeletal muscle
biological source
bovine liver
assay
10.0-16.0% amino-nitrogen basis (purity)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
5-7 (25 °C, 2% in H2O)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Analysis Note
Aussehen: Hellbräunlich-gelbes Granulat.
Identität: entspricht
Gesamtstickstoff (N) (Kjeldahl): 11,0–14,0 %
Aminostickstoff (als N): 3,0–5,0 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 6,5–7,5
Nitrit (NO₂): entspricht
Sulfatasche (800 °C): ≤ 15,0 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 6,0 %
Eignung für Mikroskopie: entspricht
Application
Pepton aus Fleisch ist ein häufiger Bestandteil vieler mikrobieller Nährmedien zum Kultivieren und Identifizieren von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen aus verschiedenen pharmazeutischen, Umwelt-, und Lebensmittel- und Getränkeproben. Durch seinen hohen Schwefelgehalt ist Fleischpepton für den Nachweis von Bakterien geeignet, die Schwefelwasserstoff produzieren.
Features and Benefits
Unsere granulierten Medien sind
  • Sicherer: das Einatmen von toxischen und allergenen Substanzen ist signifikant verringert und führt zu weniger allergischen Reaktionen. Arbeitsgeräte und Umgebung werden weniger kontaminiert.
  • Genau: Keine Trennung der Komponenten und kein Verklumpen, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen, was ein einheitliches Produkt mit höherer Leistungsgenauigkeit gewährleistet.
  • Schnell: Rasches und gleichmäßiges Auflösen in Wasser.
  • Einfacher: Einfacheres Handhaben und Abwiegen aufgrund der besseren Rieseleigenschaften. Die Medien kleben nicht an der Flasche oder dem Behälter fest.
  • Zuverlässig: Homogene Verteilung der Inhaltsstoffe garantiert eine hohe Reproduzierbarkeit auch dann, wenn nur kleine Mengen an Medium verwendet werden.
General description
Pepton aus Fleisch wird in der industriellen Mikrobiologie als Nährstoffquelle für das Wachstum von Mikroorganismen in großvolumigen Fermentationsverfahren eingesetzt. Pepton aus Fleisch ist ein wasserlösliches Proteinhydrolysat, das beim proteolytischen Verdau von Fleisch gewonnen wird. Es wird als Nährstoffquelle in mikrobiellen Nährmedien verwendet. Es stellt ein breites Spektrum von Nährstoffen wie Aminosäuren, Vitaminen, Mineralien und Peptiden bereit, die das Wachstum unterschiedlichster Mikroorganismen unterstützen. Es eignet sich für die Kultivierung von anspruchsvollen und heterotrophen Mikroben, die komplexe Nährstoffquellen erfordern.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c