Merck
1.09913
Sodium hydroxide solution
1.000 l, for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use c(NaOH) = 5 mol/l (5 N) Combi-Titrisol®
Synonym(e):
Natronlauge, Natriumhydroxid -Lösung
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
1 L
100,00 €
100,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352305
NACRES:
NA.21
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumhydroxid 1,000 l, for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use c(NaOH) = 5 mol/l (5 N) Combi-Titrisol
Dampfdruck
3 mmHg ( 37 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
liquid
pH-Wert
14 (20 °C in H2O)
Dichte
1.185 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.099611.099581.09957
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
pH
13 (20 °C in H2O)
pH
14 (20 °C in H2O)
pH
14 (20 °C in H2O)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
density
1.185 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.185 g/cm3 at 20 °C
density
1.185 g/cm3 at 20 °C
Anwendung
  • Silver Nanoparticles-Chitosan Nanocomposites: A Comparative Study Regarding Different Chemical Syntheses Procedures and Their Antibacterial Effect: In dieser Studie werden verschiedene chemische Synthesemethoden zur Herstellung von Chitosan-Nanoverbundstoffen mit Silber-Nanopartikeln verglichen, wobei der Schwerpunkt auf ihren antibakteriellen Eigenschaften liegt. Bei diesen Syntheseprozessen wird Natriumhydroxid als Reagenz verwendet und seine Rolle bei der Entwicklung wirksamer antibakterieller Materialien demonstriert (Chicea et al., 2024).
  • Using Sparfloxacin-Capped Gold Nanoparticles to Modify a Screen-Printed Carbon Electrode Sensor for Ethanol Determination: In dieser Forschungsarbeit wird ein Sensor zum Nachweis von Ethanol entwickelt, der mit Sparfloxacin überzogene Gold-Nanopartikel verwendet. Natriumhydroxid ist an der Modifizierung der Dickfilm-Kohlenstoffelektrode beteiligt, was seinen Nutzen bei der Entwicklung von Sensoren unterstreicht (Magesh et al., 2023).
  • Sequence Mining Yields 18 Phloretin C-Glycosyltransferases from Plants for the Efficient Biocatalytic Synthesis of Nothofagin and Phloretin-di-C-glycoside: Die Studie identifiziert neue Enzyme zur Synthese glykosylierter Verbindungen aus Pflanzen. Natriumhydroxid wird bei biokatalytischen Prozessen eingesetzt und zeigt so seine Bedeutung für die biochemische Synthese (Putkaradze et al., 2023).
  • Effect of Calcination Temperature and Time on the Synthesis of Iron Oxide Nanoparticles: Green vs. Chemical Method: In dieser Forschungsarbeit wird die Synthese von Eisenoxid-Nanopartikeln untersucht, wobei umweltfreundliche und chemische Methoden verglichen werden. Natriumhydroxid wird beim chemischen Syntheseweg verwendet, was seine Bedeutung bei der Herstellung von Nanopartikeln demonstriert (Abdullah et al., 2023).
  • The Use of NaOH Solutions for Fouling Control in a Membrane Bioreactor: A Feasibility Study: In dieser Studie wird die Anwendung von Natriumhydroxidlösungen zur Kontrolle von Verschmutzungen in Membranbioreaktoren untersucht. Dabei wird die Wirksamkeit der Lösung zur Erhaltung der Bioreaktoreffizienz hervorgehoben (Tomczak et al., 2021).
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable