If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
67,30 €
67,30 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Dezember 2025
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Produktname
Ammonium-Test, colorimetric, 10-400 mg/L (NH4+), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
Beschreibung
semi-quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
MQuant®
spezifische(r) Analyt(en)
ammonium
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Messbereich
10-400 mg/L (NH4+)
Anwendung(en)
agriculture
ground and surface water
wastewater
Kompatibilität
MQuant®
for use with MQuant® StripScan App
Nachweisverfahren
colorimetric
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
15-25°C
1 of 4
Dieser Artikel | 1.16892 | 1.16899 | 1.16977 |
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium |
| detection method colorimetric | detection method reflectometric | detection method reflectometric | detection method reflectometric |
| compatibility for use with MQuant® StripScan App | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® |
| description semi-quantitative | description quantitative | description quantitative | description quantitative |
| product line MQuant® | product line - | product line - | product line - |
| greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: Kolorimetrisch mit Teststäbchen und Reagenz 10 – 30 – 60 – 100 – 200 – 400 mg/l NH₄⁺ MQuant®
Der Test eignet sich zum Nachweis von hygienisch bedenklichen Verunreinigungen in Oberflächen- und Grundwässern, die durch Ammoniumverbindungen verursacht werden. Je nach pH-Wert wird Ammoniak gebildet, das für Fische sehr toxisch ist. In der Landwirtschaft können MQuant®-Teststäbchen zur Bestimmung des Ammoniumstickstoffgehalts in verschiedenen Arten von Gülle und Kompost nach der Probenvorbereitung verwendet werden. Die Ammoniumkonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststäbchens mit den Feldern der Farbskala semiquantitativ gemessen. Für eine schnelle und einfache Analyse sind alle erforderlichen Reagenzien im Testsatz enthalten. Die Teststäbchen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Ammoniumkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Reflectoquant®- oder Spectroquant®-Test angewandt wird.
Design für Nachhaltigkeitsvorteile:
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen.
Dieses Produkt hat von folgenden Änderungen profitiert:
- Verringerung der Teststreifenbreite
- Recyceltes Aluminiumröhrchen
- Digitale Bedienanleitung
Erfahren Sie mehr über die Initiative: Kleine Veränderungen an Teststreifen mit großer Auswirkung auf die Umwelt.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Artikel
Schritt-für-Schritt-Beschreibung für die genaue Bestimmung von Ammonium in Abwasser mit Neßlers Reagenz oder Indophenolblau mittels Reflectoquant® System und Teststäbchen.
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.
Verwandter Inhalt
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
Die MQuant®-StripScan-App liefert sofortige, zuverlässige Ergebnisse für verschiedene Teststäbchen auf Mobiltelefonen, einschließlich pH-Wert und Härte.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 Antwort-
Hilfreich?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 Antwort-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Hilfreich?