Merck
1.19849
LICHROLUT® RP-18 solid phase extraction (SPE) tubes
E (40 - 63 µm) 500mg 3ml, package of 50 tubes
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
50 UNITS
398,25 €
398,25 €
Listenpreis531,00 €Sparen Sie 25%
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung anProduktmuster anfordern
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LiChrolut® RP-18 E (40 - 63 µm) 500 mg 3 ml standard PP-tubes, package of 50 tubes
Verpackung
package of 50 tubes
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Lagertemp.
no temp limit
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.020231.198471.02014
packaging
package of 50 tubes
packaging
package of 50 tubes
packaging
package of 50 tubes
packaging
package of 50 tubes
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
50 extraction tubes per package
Lichrolut columns are designed for reliable and rapid solid phase extraction. This is achieved by using strong but reversible interactions between the analyte and the surface of the stationary phase. A variety of surface modifications allow non-polar extractions (Lichrolut RP18 and RP18e), polar extractions (Lichrolut Si and Lichrolut CN), Cation Exchange extraction (Lichrolut SCX), mixed mode extraction (Lichrolut TSC) and non-polar extractions on a polymer phase (Lichrolut EN) which is especially well suited for the extraction of pesticdes and phenols in water or drugs in body fluids.
Hinweis zur Analyse
Aussehen: entspricht
Rechtliche Hinweise
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore our selection of high-quality LiChrolut® SPE products for efficient and reliable sample preparation before chromatographic analysis.