Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Versandbedingung
dry ice
1 of 4
Dieser Artikel | RAB0157 | RAB0152 | RAB0151 |
|---|---|---|---|
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| biological source human | biological source - | biological source - | biological source - |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)