Merck
14-492-M
GSK3α Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end of human GSK3α, for use in Kinase Assays.
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
14-492
569,00 €
14-492M
3.610,00 €
569,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 55 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
14-462-M14-629-M14-568-M
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
recombinant
expressed in Sf21 cells
recombinant
expressed in Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 55 kDa
mol wt
Mw 87 kDa
mol wt
Mw 39.9 kDa
mol wt
Mw 60.4 kDa
UniProt accession no.
P49840
UniProt accession no.
Q15349
UniProt accession no.
P52333
UniProt accession no.
P09769
NCBI accession no.
NM_019884.2
NCBI accession no.
NM_001006932.1, NM_021135.4
NCBI accession no.
NM_000215.2
NCBI accession no.
NM_001042729.1, NM_001042747.1, NM_005248.2
Allgemeine Beschreibung
N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end of human GSK3α
Product Source: Expressed in Sf21 cells
Biochem./physiol. Wirkung
Protein Target: GSK3α
Target Sub-Family: CMGC
Verpackung
Also available in 250μg size as catalog # 14-492M - Call for pricing and availability.
Physikalische Form
Ni2+/NTA-agarose
Angaben zur Herstellung
1 year at -70°C
Hinweis zur Analyse
Routinely evaluated by phosphorylation of Phospho-Glycogen Synthase Peptide-2 (GSK3 Substrate)
Sonstige Hinweise
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany