Merck
33-04A
PI 3-Kinase 3-step HTRF® Assay
Everything you need to perform the PI3 Kinase 3-step HTRF assays (1920 wells).
Synonym(e):
Kinase Activity Assay
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
384 WELLS
947,00 €
1920 WELLS
4.280,00 €
947,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
HTRF®
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Nachweisverfahren
fluorometric (HTRF)
Angaben zum Gen
human ... PIK3CA(5290)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
33-12533-01633-037
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
detection method
fluorometric (HTRF)
detection method
fluorometric (HTRF)
detection method
fluorometric (HTRF)
detection method
fluorometric (HTRF)
Gene Information
human ... PIK3CA(5290)
Gene Information
-
Gene Information
human ... PIK3CA(5290)
Gene Information
human ... PIK3CA(5290)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
manufacturer/tradename
HTRF®, Upstate®
manufacturer/tradename
HTRF®, Upstate®
manufacturer/tradename
HTRF®, Upstate®
manufacturer/tradename
HTRF®, Upstate®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Anwendung
Research Category
Apoptose & Krebs
Research Sub Category
Oncology
Used to detect/quantify: PI 3-Kinase
Biochem./physiol. Wirkung
Target Sub-Family: PI3K/PI4K
Verpackung
Kit capacity: 1920 wells
Angaben zur Herstellung
12 months at -70°C
Sonstige Hinweise
4X Reaction Buffer
PIP2 (substrate, 1mM stock)
DM A Reaction Buffer
DM B Reaction Buffer
DM C Reaction Buffer
BPIP3
Stop Reagent
Rechtliche Hinweise
HTRF is a registered trademark of Cis Bio International
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany