Merck
8.00269
Fumaric acid
for synthesis
Synonym(e):
trans-1,2-Ethylendicarbonsäure
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
100 G
22,00 €
1 KG
40,37 €
2.5 KG
104,00 €
50 KG
886,00 €
22,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
203-743-0
NACRES:
NA.22
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.001 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
375 °C
Wirksamkeit
9300 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
bp
290 °C/1013 hPa (sublimed)
mp (Schmelzpunkt)
287 °C
Übergangstemp.
flash point 273 °C
Löslichkeit
4.9 g/L
Dichte
1.64 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[O-]C(=O)\C=C\C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChIKey
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
PHL801418.17073PHR1270
Fumarsäure phyproof&#174; Reference Substance
PHL80141
Fumarsäure
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
500
Quality Level
300
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
pH
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
pH
-
pH
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
pH
-
solubility
4.9 g/L
solubility
-
solubility
4.9 g/L
solubility
-
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
523.4 °F
Flammpunkt (°C)
273 °C