Merck
8.40006
Tetradecyltrimethylammonium bromide
for synthesis
Synonym(e):
N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanammoniumbromid, Myristyltrimethylammoniumbromid
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
25 G
38,16 €
100 G
79,64 €
38,16 €
Listenpreis44,90 €Sparen Sie 15%
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H38BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
214-291-9
NACRES:
NA.22
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
245-250 °C
Löslichkeit
100 g/L
Schüttdichte
600 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
8720832441187210
form
powder
form
crystals
form
solid
form
crystals
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
100 g/L
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, water: 100 mg/mL
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
potency
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
mp
245-250 °C
mp
245-250 °C (lit.)
mp
-
mp
245-250 °C (lit.)
Hinweis zur Analyse
Gehalt (336,4 g/mol): ≥ 98.0 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable