Materialien
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435)
blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
Qualitätsniveau
Kanülengröße
1.0 mm
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
NovaSeptum®
1 of 4
Dieser Artikel | AT91/6-3D0 | AT51/5-3D0 | AG22/380X252-3D0 |
|---|---|---|---|
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| material 316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435), blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine) | material 316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435), blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine) | material 316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435), blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine) | material 316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435), blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine) |
| needle size 1.0 mm | needle size 1.0 mm | needle size 1.0 mm | needle size 2.0 mm |
| manufacturer/tradename NovaSeptum® | manufacturer/tradename NovaSeptum® | manufacturer/tradename NovaSeptum® | manufacturer/tradename NovaSeptum® |
| Quality Level SP2 | Quality Level SP2 | Quality Level SP2 | Quality Level SP2 |
Allgemeine Beschreibung
Mit dem NovaSeptum® Halter GS ist Kontamination keine Gefahr mehr. Die geschlossene Einheit ist ideal für aseptische und sterile Prozesse und stellt sicher, dass die Probe von der Entnahmestelle bis zur Analyse isoliert ist. NOVASEPTUM® spart auch wertvolles Material durch sein kompaktes Design ohne Totraum.
Die große Auswahl an Standard- und kundenspezifischen Anschlüssen macht die Probennahme an jeder erforderlichen Stelle möglich. Die Probennahmeeinheiten für hochreine Anwendungen sind ideal für 0 und Anwendungen, bei denen eine sehr geringe Affinität für Proteine, komplexe Kohlenhydrate oder kleine Moleküle erforderlich ist. Sie sind in einem flachen Beutel für einfache Lagerung und Aufhängung erhältlich.