Merck
KP20A05FF1
Lifegard, 2,0 µm nominal, Opticap®-XL-Kapsel
inlet connection diam. 3/4 in., Opticap® XL 5, pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
Synonym(e):
Opticap XL5 Lifegard 2.0 μm 3/4 in. TC/TC
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031610
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
Opticap® XL 5
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Opticap®
Parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
21.6 cm (8.5 in.)
Breite
4.2 in.
Nennlänge Kartusche
5 in. (12.5 cm)
Durchmesser
10.7 cm (4.2 in.)
Filtrationsfläche
0.19 m2
Durchm. Einlassanschluss
3/4 in.
Breite Einlass bis Auslass
21.6 cm (8.5 in.)
Durchm. Auslassanschluss
3/4 in.
Verunreinigungen
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤93 mg/capsule
Matrix
Lifegard
Porengröße
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Fitting
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
KP20A05TT1KP15A05TT1KP15A05FF1
pore size
2.0 μm nominal pore size, 2.0 μm pore size
pore size
2.0 μm nominal pore size, 2.0 μm pore size
pore size
1.0 μm nominal pore size, 1.0 μm pore size
pore size
1.0 μm nominal pore size, 1.0 μm pore size
filtration area
0.19 m2
filtration area
0.19 m2
filtration area
0.19 m2
filtration area
0.19 m2
product line
Opticap® XL 5
product line
Opticap® XL 5
product line
Opticap® XL 5
product line
Opticap® XL 5
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Kapsel
Leistungsmerkmale und Vorteile
Filtergrad: AP20
Format: Einzelschicht
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsverfahren
3 Autoklavenzyklen von 30 Min. bei 121 °C; nicht in-line dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Spülen mit einer Wassermenge von ≥2 l
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen: nach Spülen mit 2 l Wasser und 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Gesamtkeimzahl
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen für die Dampfsterilisation & Integritätsprüfung sowie die erste Seite des Leitfadens für die Sichtprüfung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Rechtliche Hinweise
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Die EMD Millipore Corporation bestätigt, dass dieses Produkt der europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23/EG vom 29. Mai 1997 entspricht. Dieses Produkt wurde unter Artikel 3 § 3 der Druckbehälterrichtlinie klassifiziert. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit anerkannten technischen Methoden entwickelt und hergestellt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. In Übereinstimmung mit Artikel 3 § 3 dieser Druckbehälterrichtlinie trägt dieses Produkt kein CE-Zeichen.