Merck
MABE341-AF488
Anti-Puromycin, Klon 17H1, Alexa Fluor 488-Konjugat-Antikörper
clone 17H1, 0.5 mg/mL, from rat
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
100 μL
578,00 €
578,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
17H1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
MABE343-AF488MABE343-AF647MABE341
clone
17H1, monoclonal
clone
12D10, monoclonal
clone
12D10, monoclonal
clone
17H1, monoclonal
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
ALEXA FLUOR 647
conjugate
-
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Allgemeine Beschreibung
Puromycin ist ein Aminonukleosid-Antibiotikum, das aus dem Bakterium Streptomyces alboniger gewonnen wird und als Proteinsynthesehemmer wirkt, der die Translation durch verfrühte Terminierung der Ribosomketten verhindert. Monoklonale Antikörper gegen Puromycin können bei standardmäßigen immunchemischen Verfahren zur direkten Überwachung der Translation verwendet werden. Diese Verfahren werden als SunSET (Surface Sensing of Translation) bezeichnet. Ein Teil des Moleküls ähnelt dem 3′-Ende der Aminoacyl-tRNA, weshalb es bei der Analyse der Proteintranslation nützlich ist. Puromycin veranlasst die DNA-Fragmentierung in Thymozyten und menschlichen HL-60-Leukämiezellen.
Dieses Produkt ist eine konjugierte Version von Best.-Nr. MABE341.
Siehe Best.-Nr. MABE341 für Informationen zum gemessenen Molekulargewicht.
Immunogen
Neu synthetisierte Proteine mit integriertem Puromycin mit unterschiedlichen Molekulargewichten
Anwendung
Dieser Anti-Puromycin, Klon 17H1, Antikörper ist zur Verwendung in Immunzytochemie für den Nachweis von Puromycin validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation und -Reparatur
Biochem./physiol. Wirkung
Dieser Antikörper weist neu synthetisierte Proteine mit integriertem Puromycin nach.
Nachgewiesene Reaktion mit menschlicher Untersuchungsprobe, die mit Puromycin vorinkubiert wurde. Prognostizierte Reaktion mit allen Spezies, wenn die Probe mit Puromycin vorinkubiert wurde.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-Konjugat Puffer mit PBS und 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Über Protein G aufgereinigt
Angaben zur Herstellung
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Beurteilt mittels Immunzytochemie in unbehandelten und mit Puromycin behandelten HeLa-Zellen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wurden neu synthetisierte Proteine mit integriertem Puromycin in HeLa-Zellen, die nur mit Puromycin behandelt wurden, nachgewiesen.
Alexa Fluor ist eine eingetragene Marke von Life Technologies.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable