Merck
MABT340
Anti-Protenase 3/PR3-Antikörper, Klon MCPR3-2
clone MCPR3-2, from mouse
Synonym(e):
Myeloblastin, AGP7, C-ANCA antigen, Leukocyte proteinase 3, Neutrophil proteinase 4, NP-4, P29, PR-3, PR3, Wegener autoantigen
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MCPR3-2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Darf nicht reagieren mit
mouse
Methode(n)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRTN3(5657)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
MABF973SAB1406316MABF28
clone
MCPR3-2, monoclonal
clone
MCPR3-3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
8E8, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... PRTN3(5657)
Gene Information
human ... PRTN3(5657)
Gene Information
human ... PRTN3(5657)
Gene Information
human ... PARD3(56288)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Myeloblastin (EG 3.4.21.76; UniProt P24158; auch als AGP7, C-ANCA-Antigen, Leukozytenproteinase 3, Neutrophilproteinase 4, NP-4, P29, PR-3, PR3, Wegener-Autoantigen bekannt) wird beim Menschen vom PRTN3 (auch als CANCA, MBN, NP4 bekannt)-Gen (Gen-ID 5657) kodiert. Proteinase 3 (PR3) ist eine von vier neutralen Serinproteasen (Elastase, Cathepsin, PR3 und Neutrophilserinprotease 4), die als vollständig verarbeitete, reife Enzyme in Azurgranulum von menschlichen Neutrophilen gespeichert werden. Anstatt nach ihrer Synthese auf Granula gerichtet zu werden, landen einige PR3-Moleküle an der Oberfläche der neutrophilen Plasmamembran, entweder in Pro- oder reifer Form. Das Maß einer solchen Oberflächenexpression wird genetisch bestimmt, doch die Oberflächenexposition und perizelluläre Aktivität von PR3 um Neutrophile kann durch Neutrophil-Priming und -Aktivierung weiter hochreguliert werden. Der PR3-Antikörper (Anti-Neutrophile zytoplasmatische Antikörper oder ANCA) ist die wichtigste pathogene Eigenschaft bei Patienten, die an Granulomatose mit Polyangiitis (GPA; vormals Wegener-Granulomatose) leiden. ANCA aktivieren Zytokin-geprimte Neutrophile in vitro durch eine Vernetzung von oberflächenexponierten PR3- und Fcγ-Rezeptoren. Die PR3-Aktvität und/oder ihre Inaktivierung durch alpha-1-Antitrypsin/alpha-1-Proteinaseinhibitor (α1PI) variiert bei der menschlichen Population und trägt zum Risiko für GPA-Manifestationen, entweder beim Auftreten, während Rückfällen oder während der systemischen Progression, bei. PR3 wird zuerst mit einer Signalpeptidsequenz (AS 1-25), einer N-terminalen und einer C-terminalen Propeptidsequenz (AS 26-27 bzw. 249-256) erzeugt, deren Entfernen das reife Enzym erzeugt (AS 28-248).
~29 kDa gemessen. 27,81 kDa (Pro-PR3; AS 1-256), 25,14 kDa (N-terminales Signal und Propeptid entfernt; AS 28-256), 24,25 kDa (reif; AS 28-248) berechnet.
Immunogen
Epitop: “Nord-Ost” der Substratbindungstasche und neben dem Klon-MCPR3-3-Epitop (Silva, F., et al. (2010). J. Autoimmun. 35(4) 299-308).
Granulaextrakt aus HMC-1/PR3-Mastzellen, die transfiziertes menschliches Neutrophil-PR3 exprimieren (Sun, J., et al. (1998). J. Immunol. Methods. 211(1-2):111-123).
Anwendung
Anti-Protenase 3/PR3-Antikörper, Klon MCPR3-2 ist ein Antikörper gegen PR3 zur Verwendung in Affinitäts-Bindungsassay, ELISA, Durchflusszytometrie und Western Blot.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Entzündungs- & Autoimmunmechanismen
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml einer repräsentativen Charge wiesen 5 µg aufgereinigtes menschliches Neutrophil-PR3 sowohl unter nicht reduzierenden als auch reduzierenden Bedingungen nach (mit freundlicher Genehmigung von Amber Hummel, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA).
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine repräsentative Charge wies eine große Population menschlicher Neutrophile des peripheren Blutes mit Oberflächen-PR3 nach. Die gesamte Population wurde nach einer TNFα-Stimulierung positiv gefärbt (Hinkofer, L.C., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288(37):26635-26648).
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine repräsentative Charge band immobilisiertes rekombinantes menschliches PR3 über ein anderes Epitop als jene, die vom Klon MCPR3-3 und MCPR3-7 (Kat.-Nr. MABF973 bzw. MABT403) erkannt werden, wie durch eine FACS-Analyse eines kompetitiven Bindungsassays auf Bead-Basis bestimmt wurde (Silva, F., et al. (2010). J. Autoimmun. 35(4) 299-308).
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine repräsentative Charge band mit rekombinantem menschlichem PR3, aber nicht mit murinem PR3 beschichtete TALON-Beads, wie durch FACS-Analyse bestimmt. (Silva, F., et al. (2010). J. Autoimmun. 35(4) 299-308).
ELISA-Analyse: Repräsentative Chargen wurden auf Well-Oberflächen immobilisiert und eingesetzt, um aufgereinigtes menschliches polymorphonukleäres Zell-PR3 oder mutiertes rekombinantes menschliches PR3-S176A einzufangen, gefolgt von einem Affinitäts-Pull-Down-Assay von PR3-Autoantikörpern (Anti-Neutrophile zytoplasmatische Antikörper oder ANCA) aus Serumproben von Patienten durch das eingefangene PR3 und den anschließenden Nachweis der gebundenen ANCA durch alkalisches Phosphatase-konjugiertes Anti-Human-IgG der Ziege (Silva, F., et al. (2010). J. Autoimmun. 35(4) 299-308; Sun, J., et al. (1998). J. Immunol. Methods. 211(1-2):111-123).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies ein exogen exprimiertes, mutiertes PR3-S176A in Lysaten von transfizierten menschlichen HMC-1-Mastzellen sowie PR3 aus menschlichen polymorphonukleären Zellen nach (Sun, J., et al. (1998). J. Immunol. Methods. 211(1-2):111-123).
Affinitäts-Bindungsassay: Eine repräsentative Charge fing ein rekombinantes menschliches PR3-Konstrukt, proP-PR3ctp, das eine pro-PR3-Konformation annimmt, und ein rekombinantes Konstrukt ΔPR3ctp-S195A, das eine reife PR3-Konformation mit ähnlicher Affinität annimmt, ein (Hinkofer, L.C., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288(37):26635-26648).
Biochem./physiol. Wirkung
Klon MCPR3-2 wies Wildtyp-PR3 und das mutierte, katalytisch inaktive PR3-S176A nach, aber nicht neutrophile Elastase oder Cathepsin G. Klon MCPR3-2 beeinträchtigte die enzymatische Aktivität von PR3 oder seine Wechselwirkung mit α1-Proteasominhibitor/α1-PI nicht (Sun, J., et al. (1998). J. Immunol. Methods. 211(1-2):111-123). Die Verhältnisse von OD-Messungen, die mit dem PR3-komplexierten Klon MCPR3-2 für die entsprechenden OD erhalten wurden, zu den entsprechenden OD, die mit dem PR3-komplexierten Klon MCPR3-3 erhalten wurden (Kat.-Nr. MABF973), in ELISA-basierten Serum-PR3-Autoantikörper (ANCA)-Messungen korrelieren gut mit der neutralisierenden Wirkung von ANCA in Serumproben von Patienten (Silva, F., et al. (2010). J. Autoimmun. 35(4) 299-308).
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Angaben zur Herstellung
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Identitätsbestätigung durch Isotypenprüfung.
Isotypenanalyse: Die Identität dieses monoklonalen Antikörpers wurde durch Isotypenprüfung als IgG1κ bestätigt.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Siehe chargenspezifisches Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Optimal LC-MS metabolomic profiling reveals emergent changes to monocyte metabolism in response to lipopolysaccharide.
Leacy, et al.
Frontiers in Immunology, 14, 1116760-1116760 (2023)